Learn More
Hexatriacontano, TRC
Código de producto. 30472673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472673 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30472673 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN21102510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexatriacontane
CAS 630-06-8
Fórmula molecular C36 H74
Cantidad 10 mg
Sinónimo Hexatriacontane, NSC 407536, n-Hexatriacontane
Fórmula InChI InChI=1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC hexatriacontano
Peso molecular (g/mol) 506.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.5791