Learn More
Hexadecacarbonilo de hexarrodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481217 0.1 g 0.10 g
11491217 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24185.77
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 28407-51-4 | C16O16Rh6 | 1065.593 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28407-51-4
Fórmula molecular C16O16Rh6
Peso molecular (g/mol) 1065.593
Número MDL MFCD00011206
Clave InChI SZQABOJVTZVBHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexarhodium hexadecacarbonyl, hexarhodiumhexadecacarbonyl, rhodium 0 carbonyl, rh6 co 16, hexarhodium 0 hexadecacarbonyl, hexadecacarbonylhexarhodium, hexarhodium 0 hexadecacarbonyl, rh 57-60 % approx.
PubChem CID 10866043
Nombre IUPAC monóxido de carbono;rodio
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexarhodium hexadecacarbonyl
Punto de fusión >300°C
Cantidad 0.1 g
Número UN UN3466
Formula Weight (peso de la fórmula) 1065.6
Porcentaje de pureza 98%