Learn More
Hexarelin Acetate, TRC
Código de producto. 30134978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134978 50 mg 50 miligramos
30132919 250 mg 250 miligramos
30008665 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134978 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29470050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 208251-52-9
Sinónimo L-Histidyl-2-methyl-D-tryptophyl-L-alanyl-L-tryptophyl-D-phenylalanyl-L-lysinamide Acetate∣Examorelin Acetate;
Especificaciones
Pureza >95% (HPLC)
Formato Neat
Peso molecular 887