Learn More
Hexafenilciclotrisiloxano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476246 5 g 5 g
11486246 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11476246 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23061.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 512-63-0 | C36H30O3Si3 | 594.888 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 512-63-0
Fórmula molecular C36H30O3Si3
Peso molecular (g/mol) 594.888
Número MDL MFCD00023110
Clave InChI VCYDUTCMKSROID-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 68187
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6-hexakis-fenil-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinano
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si]2(O[Si](O[Si](O2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
Specifications
Punto de ebullición 300°C (1mmHg)
Nombre del producto químico o material Hexaphenylcyclotrisiloxane
Punto de fusión ∼175°C to 185°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2957773
Sinónimo hexaphenylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexaphenyl, diphenylsiloxane cyclic trimer, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexaphenyl, acmc-209kso, hexaphenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane, cyclotrisiloxane,2,2,4,4,6,6-hexaphenyl, 2,2,4,4,6,6-hexaphenyl-1,3,5,2,4,6 trioxatrisilinan, 2,2,4,4,6,6-hexaphenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane, 2,2,4,4,6,6-hexaphenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane #
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.9
Porcentaje de pureza ≥98%
Sensibilidad Moisture sensitive