Learn More
Hexanoil-L-carnitina-d3 HCl (N-metil-d3), TRC
Código de producto. 30394895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394895 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30394895 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29444110MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3)
CAS 2483831-95-2
Fórmula molecular C13 D3 H23 N O4 . Cl
Cantidad 10 mg
Sinónimo Hexanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3), 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxohexyl)oxy]-, chloride (1:1), (2R)- (ACI), Hexanoyl-L-carnitine-d3 Chloride, Hexanoyl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) chloride, (2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxohexoxy)-1-propanaminium chloride, [(2R)-3-Carboxy-2-(hexanoyloxy)propyl]dimethyl(methyl-d3)ammonium chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H25NO4.ClH/c1-5-6-7-8-13(17)18-11(9-12(15)16)10-14(2,3)4;/h11H,5-10H2,1-4H3;1H/t11-;/m1./s1/i2D3;
SMILES [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCC
Nombre IUPAC Cloruro de [(2R)-3-carboxi-2-hexanoiloxipropil]-dimetil-(trideuteriometil)azanio
Peso molecular (g/mol) 298.8213
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1739