Learn More
Cloruro de hexanoil-L-carnitina, TRC
Código de producto. 17963265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963265 1 g 1 g
17922335 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17963265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2944401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162067-53-0
Fórmula molecular C13 H26 N O4 . Cl
Peso molecular (g/mol) 295.8
Sinónimo (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxohexyl)oxy]-1-propanaminium Chloride, (R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxohexyl)oxy]-1-propanaminium Chloride, (R)-3-Carboxy-2-(hexanoyloxy)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Chloride
Nombre IUPAC [(2R)-3-carboxi-2-hexanoiloxi-propilo]-trimetil-amonio; cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCC(=O)O[C@H](CC(=O)O)C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanoyl-L-carnitine Chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H25NO4.ClH/c1-5-6-7-8-13(17)18-11(9-12(15)16)10-14(2,3)4;/h11H,5-10H2,1-4H3;1H/t11-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.155
Porcentaje de pureza >95%