Learn More
Hexanoil Glicina, TRC
Código de producto. 30136108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136108 250 mg 250 miligramos
30135689 10 mg 10 miligramos
30003350 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH281200250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24003-67-6
Fórmula molecular C8 H15 N O3
Peso molecular (g/mol) 173.21
Sinónimo Glycine, N-(1-oxohexyl)- (9CI, ACI), Glycine, N-hexanoyl- (6CI, 7CI, 8CI), N-(1-Oxohexyl)glycine (ACI), 2-Hexanamidoacetic acid, Caproylglycine, Hexanoylglycine, N-Caproylglycine, n-Hexanoylglycine, NSC 224460, N-Hexanoylglycine
Nombre IUPAC Ácido 2-(hexanoilamino)acético
SMILES CCCCCC(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanoyl Glycine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO3/c1-2-3-4-5-7(10)9-6-8(11)12/h2-6H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.1052
Porcentaje de pureza >95%