Learn More
Cloruro de hexanoilo, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496206 500 g 500 g
11486206 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23027.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-61-0 | C6H11ClO | 134.603 g/mol
Hexanoyl chloride has been used in the synthesis of (±)-7-butyl-6,8-dihydroxy-3-pentyl-3,4-dihydroisochromen-1-one, 14-methyl-1-octadecene. It is used as crystal liquid, pharmaceutical and organic synthesis material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de hexanoílo se ha utilizado en la síntesis de (±)-7-butil-6,8-dihidroxi-3-pentil-3,4-dihidroisocromen-1-ona, 14-metil-1-octadeceno. Se utiliza como líquido de cristal, material de síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Soluble en éter y cloroformo.
Notas
Sensible a la humedad. Almacénese bajo gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes, agua/ humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-61-0
Fórmula molecular C6H11ClO
Peso molecular (g/mol) 134.603
Número MDL MFCD00000760
Clave InChI YWGHUJQYGPDNKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caproyl chloride, n-caproyl chloride, hexanoylchloride, unii-i7ge8hg3b2, n-hexanoyl chloride, caproic acid chloride, hexanoic acid chloride, i7ge8hg3b2, caproylchloride, hexoylchlorid
PubChem CID 67340
Nombre IUPAC cloruro de hexanoilo
SMILES CCCCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanoyl chloride
Punto de fusión -87°C
Densidad 0.971
Punto de ebullición 150°C to 153°C
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Olor Acrid
Índice de refracción 1.426
Cantidad 500 g
Número UN UN2920
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,1763
Información de solubilidad Soluble in ether,chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.61
Porcentaje de pureza 98%