Learn More
Cloruro de hexanoilo, 97%
Código de producto. 10363432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10363432 5 g Frasco de vidrio 5 g
10723361 100 g Frasco de vidrio 100 g
10733361 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10363432 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169040050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-61-0 | C6H11ClO | 134,61 g / mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-61-0
Fórmula molecular C6H11ClO
Peso molecular (g/mol) 134.61
Número MDL MFCD00000760
Clave InChI YWGHUJQYGPDNKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caproyl chloride, n-caproyl chloride, hexanoylchloride, unii-i7ge8hg3b2, n-hexanoyl chloride, caproic acid chloride, hexanoic acid chloride, i7ge8hg3b2, caproylchloride, hexoylchlorid
PubChem CID 67340
Nombre IUPAC cloruro de hexanoilo
SMILES CCCCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanoyl chloride
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -87.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 151.0°C to 153.0°C
Temperatura de inflamación 53°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4COCl
Índice de refracción 1.4253 to 1.4273
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 324
Índice Merck 15, 1765
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in ether, chloroform, ethylether and, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.61
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexanoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RU– Solo para uso en investigación