Learn More
Hexanofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10361614 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10361614 5 g Frasco de vidrio 5 g
10214970 25 g Frasco de vidrio 25 g
13468328 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10361614 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120720050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 942-92-7 | C12H16O | 176.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 942-92-7
Fórmula molecular C12H16O
Peso molecular (g/mol) 176.26
Número MDL MFCD00009512
Clave InChI MAHPVQDVMLWUAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexanophenone, caprophenone, 1-hexanone, 1-phenyl, 1-phenyl-1-hexanone, n-hexanophenone, amyl phenyl ketone, hexaphenone, pentyl phenyl ketone, 4-ethylbutyrophenone, n-amylphenyl ketone
PubChem CID 70337
Nombre IUPAC 1-fenilhexano-1-ona
SMILES CCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanophenone
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 25.0°C to 26.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 265.1°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CO(CH2)4CH3
Índice de refracción 1.5105
Cantidad 5 g
Beilstein 07,II,257
Gravedad específica 0.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse