Learn More
Hexanofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11457736 100 g 100 g
11437736 5 g 5 g
11447736 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14712.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 942-92-7 | C12H16O | 176.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 942-92-7
Fórmula molecular C12H16O
Peso molecular (g/mol) 176.26
Número MDL MFCD00009512
Clave InChI MAHPVQDVMLWUAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexanophenone, caprophenone, 1-hexanone, 1-phenyl, 1-phenyl-1-hexanone, n-hexanophenone, amyl phenyl ketone, hexaphenone, pentyl phenyl ketone, 4-ethylbutyrophenone, n-amylphenyl ketone
PubChem CID 70337
Nombre IUPAC 1-fenilhexano-1-ona
SMILES CCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanophenone
Punto de fusión 25°C to 27°C
Densidad 0.95
Punto de ebullición 265°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5105
Cantidad 100 g
Beilstein 1908667
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 98%