Learn More
Ácido hexanoico-d11, TRC
Código de producto. 30179278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179278 2.5 mg 2.50 miligramo
30179329 100 mg 100 miligramos
30179530 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179278 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2650652.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95348-44-0
Fórmula molecular C6 D11 H O2
Peso molecular (g/mol) 127.23
Sinónimo Hexanoic-d11 acid (7CI, 9CI, ACI), Hexanoic acid-d11, Hexanoic-D11 acid, Caproic-d11 acid
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecadeuteriohexanoico
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanoic acid-d11
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1528