Learn More
Ácido hexanoico-d11, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexanoic acid-d11 |
| CAS | 95348-44-0 |
| Fórmula molecular | C6 D11 H O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecauteriohexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 127.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.1528 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |