Learn More
Anhídrido hexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexanoic Anhydride |
| CAS | 2051-49-2 |
| Fórmula molecular | C12H22O3 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1,1'-Anhydride Hexanoic Acid, Hexanoic Acid Anhydride, Caproic Acid Anhydride, Caproic Anhydride, Capronic Acid Anhydride, Capronic Anhydride, Hexanoyl Anhydride, n-Hexanoic Acid Anhydride, n-Hexanoic Anhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O3/c1-3-5-7-9-11(13)15-12(14)10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCC(=O)OC(=O)CCCCC |
| Nombre IUPAC | hexanoato de hexanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 214.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.1569 |