Learn More
Anhídrido hexanoico, TRC
Código de producto. 30397339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30397339 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30397339 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29433550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Hexanoic Anhydride
CAS 2051-49-2
Fórmula molecular C12H22O3
Cantidad 50 g
Sinónimo 1,1'-Anhydride Hexanoic Acid, Hexanoic Acid Anhydride, Caproic Acid Anhydride, Caproic Anhydride, Capronic Acid Anhydride, Capronic Anhydride, Hexanoyl Anhydride, n-Hexanoic Acid Anhydride, n-Hexanoic Anhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O3/c1-3-5-7-9-11(13)15-12(14)10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
SMILES CCCCCC(=O)OC(=O)CCCCC
Nombre IUPAC hexanoato de hexanoilo
Peso molecular (g/mol) 214.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.1569
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.