Learn More
Anhídrido hexanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460198 50 g 50 g
11470198 250 g 250 g
11450198 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23756.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2051-49-2 | C12H22O3 | 214.305 g/mol
It is used as a reactant in the synthesis of acremomannolipin A. It is used in green synthesis of esters of acyclovir (acyclovir prodrugs), in the preparation of hexanoyl-modified chitosan nanoparticles, chitosan-based polymeric surfactants via N-acylation of chitosans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactante en la síntesis de acremomanolipina A. Se emplea en la síntesis ecológica de ésteres de aciclovir (profármacos de aciclovir), en la preparación de nanopartículas de quitosano modificado con hexanoílo, surfactantes poliméricos a base de quitosano mediante la N-acilación de quitosanos.
Solubilidad
Se hidroliza en el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases y el agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2051-49-2
Fórmula molecular C12H22O3
Peso molecular (g/mol) 214.305
Número MDL MFCD00009509
Clave InChI PKHMTIRCAFTBDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexanoic anhydride, caproic anhydride, hexanoic acid, anhydride, n-hexanoic anhydride, hexanoic acid, 1,1'-anhydride, unii-gg70y8ltby, n-caproic anhydride, caproic acid anhydride, capronic acid anhydride, n-hexanoic acid anhydride
PubChem CID 74918
Nombre IUPAC hexanoato de hexanoilo
SMILES CCCCCC(=O)OC(=O)CCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanoic anhydride
Punto de fusión -40°C
Densidad 0.928
Punto de ebullición 246°C to 248°C
Temperatura de inflamación 128°C (262°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal [CH3(CH2)4CO]2O
Índice de refracción 1.429
Cantidad 50 g
Número UN UN3265
Beilstein 1776561
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.31
Porcentaje de pureza 98%