Learn More
Ácido hexanoico, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16329287 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16329287 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16329287
Marca: SPEX Certiprep S2197
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Ácido hexanoico142-62-11000 μ g/ml
Zertifizierungen
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Hexanoic acid
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 142-62-1, 7732-18-5
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C6H12O2
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido hexanoico
Solvent or Matrix H2O
Peso molecular (g/mol) 116.16
PubChem CID 8892
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:30776
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.