Learn More
Éster metílico del ácido hexanoico 1000 μg/ml en n-hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314215 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314215 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14196400HE1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caproic Acid Methyl Ester
CAS 106-70-7
Nombres de analitos o componentes Caproic Acid Methyl Ester
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C7 H14 O2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Methyl Caproate, Methyl hexanoate, Hexanoic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCCCCC(=O)OC
Nombre IUPAC hexanoato de metilo
Solvent or Matrix Hexane
Peso molecular (g/mol) 130.18
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0994 g/mol