Learn More
Éster etílico del ácido hexanoico 10 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313968 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313968 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14196200AL10
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caproic acid ethyl ester
CAS 123-66-0
Nombres de analitos o componentes Caproic acid ethyl ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H16 O2
Concentración 10 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3
SMILES CCCCCC(=O)OCC
Nombre IUPAC hexanoato de etilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 144.21
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.115 g/mol