Learn More
Ácido hexanoico-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexanoic Acid-d5 |
| CAS | 123167-40-8 |
| Fórmula molecular | C6H7D5O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Hexanoic-5,5,6,6,6-d5 Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D2 |
| SMILES | OC(CCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O |
| Nombre IUPAC | Ácido hexanoico-5,5,6,6,6-d5 |
| Peso molecular (g/mol) | 121.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.12 |