Learn More
Ácido hexanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10115543 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10115543 250 g Frasco de vidrio 250 g
10102250 500 g Frasco de vidrio 500 g
10306470 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10626204 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10115543 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120702500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-62-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-62-1
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00004421
Clave InChI FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caproic acid, capronic acid, n-hexanoic acid, n-caproic acid, butylacetic acid, hexoic acid, pentylformic acid, 1-hexanoic acid, n-hexylic acid, n-hexoic acid
PubChem CID 8892
ChEBI CHEBI:30776
Nombre IUPAC ácido hexanoico
SMILES CCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanoic acid
Acidez 473 to 493mg KOH/g
Punto de fusión -3.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 202.0°C to 203.0°C
Temperatura de inflamación 104°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4CO2H
Índice de refracción 1.4150 to 1.4180
Cantidad 250 g
Beilstein 02, 321
Índice Merck 15, 1761
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: 1.1% (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosidad 3.23 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexanoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.