Learn More
Ácido hexanoico-6,6,6-d3, TRC
Código de producto. 30406515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406515 100 mg
30399866 50 mg
30400556 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30406515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH292147100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55320-69-9
Fórmula molecular C6 D3 H9 O2
Peso molecular (g/mol) 119.18
Sinónimo 1-Hexanoic-d3 Acid, 1-Pentane-d3-carboxylic Acid, Butyl-d3-acetic Acid, Caproic-d3 Acid, Capronic-d3 Acid, Hexoic-d3 Acid, Hexylic-d3 Acid, NSC 35598-d3, NSC 8266-d3, Pentylformic-d3 Acid, n-Caproic-d3 Acid, n-Hexanoic-d3 Acid, n-Hexoic-d3 Acid, n-Hexylic-d3 Acid, Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9CI), Hexanoic acid-d3, Hexanoic-ω-d3 acid, Caproic-ω-d3 acid
Nombre IUPAC Ácido 6,6,6-trideuteriohexanoico
SMILES [2H]C([2H])([2H])CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanoic-6,6,6-d3 Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.1026