Learn More
Ácido hexanoico-5,5-d2, TRC
Código de producto. 30403931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30403931 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30403931 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2921511MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Hexanoic-5,5-D2 Acid
CAS 55320-68-8
Fórmula molecular C6H10D2O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo Hexanoic-5,5-d2 acid (9CI), 5,5-Dideuteriohexanoic acid, Hexanoic acid-d2, Hexanoic-5,5-D2 acid, Caproic-Δ-d2 acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i2D2
SMILES CC([2H])([2H])CCCC(O)=O
Nombre IUPAC Ácido hexanoico-5,5-d2
Peso molecular (g/mol) 118.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.1
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.