Learn More
Ácido hexanoico-2,2-d2, TRC
Código de producto. 30400147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400147 100 mg
30395345 50 mg
30399236 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30400147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH292146100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55320-65-5
Fórmula molecular C6 D2 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 118.171
Sinónimo Hexanoic-2,2-d2 acid (9CI), 2,2-Dideuteriohexanoic acid, Hexanoic acid-d2, Hexanoic-α,α-d2 acid, Hexanoic-2,2-D2 acid, Caproic-α-d2 acid
Nombre IUPAC Ácido 2,2-dideuteriohexanoico
SMILES [2H]C([2H])(CCCC)C(=O)O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Hexanoic-2,2-d2 Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i5D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.096
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.