Learn More
Hexanos, Optima™ para HPLC y GC, Fisher Chemical™
Código de producto. 15557059 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Botella ámbar de cuello ancho
Vidrio sodocálcico ámbar
Vidrio ámbar Safe-Cote™
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15557059 4 L Vidrio ámbar Safe-Cote™ 4 litros
15537059 1 L Botella ámbar de cuello ancho 1 litro
15547059 4 L Vidrio sodocálcico ámbar 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15557059 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H303SK4
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Disolvente de alta pureza y versátil, adecuado para HPLC, espectrofotometría, GC/MS y análisis de residuos de pesticidas | CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86,18 g/mol
Disolvente versátil y de alta pureza adecuado para HPLC, espectrofotometría, GC/MS y análisis de residuos de pesticidas
  • Mezcla de hexanos en la que el contenido de n-hexano es ≥ 60 %
  • Revisado para contaminantes fluorescentes y absorbentes de rayos UV para reducir las interferencias y permitir líneas base más suaves
  • Probado por GC-ECD para asegurar niveles mínimos de residuos halogenados (≤ 10 ng/l) para demostrar la idoneidad para el análisis de pesticidas y probado para idoneidad de GC/MS
  • También cumple las especificaciones ACS
  • Para uso exclusivo en investigación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92112-69-1
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD02179311
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanes
Punto de fusión -95°C
Absorbancia 1 AU max. at 195nm, 0.25 AU max. at 210nm, 0.07 AU max. at 220nm, 0.005 AU max. at 254nm
Color Incolora
Densidad 0.659g/cm³
Cantidad 4 L
Identificación Pass test
Envase Vidrio ámbar Safe-Cote™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3740 to 1.3780
Notas de grado de pureza High purity mobile phase for HPLC and/or extraction solvent for GC applications
Residuos después de la evaporación 1ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% min by GC
Presión de vapor 160mbar at 20°C
Viscosidad 0.31 mPa/s at 20°C
Número UN 1208
Agua 0.01% Max.
Punto de ebullición 69°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Grado OPTIMA
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexanes
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hexane