Learn More
Hexanos, Optima™ para HPLC y GC, Fisher Chemical™
Código de producto. 15547059 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Botella ámbar de cuello ancho
Vidrio sodocálcico ámbar
Vidrio ámbar Safe-Cote™
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15547059 4 L Vidrio sodocálcico ámbar 4 litros
15537059 1 L Botella ámbar de cuello ancho 1 litro
15557059 4 L Vidrio ámbar Safe-Cote™ 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15547059 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H3034
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Disolvente de alta pureza y versátil, adecuado para HPLC, espectrofotometría, GC/MS y análisis de residuos de pesticidas | CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86,18 g/mol
Disolvente versátil y de alta pureza adecuado para HPLC, espectrofotometría, GC/MS y análisis de residuos de pesticidas
  • Mezcla de hexanos en la que el contenido de n-hexano es ≥ 60 %
  • Revisado para contaminantes fluorescentes y absorbentes de rayos UV para reducir las interferencias y permitir líneas base más suaves
  • Probado por GC-ECD para asegurar niveles mínimos de residuos halogenados (≤ 10 ng/l) para demostrar la idoneidad para el análisis de pesticidas y probado para idoneidad de GC/MS
  • También cumple las especificaciones ACS
  • Para uso exclusivo en investigación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92112-69-1
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD02179311
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanes
Punto de fusión -95 °C
Absorbancia 1 AU máx. a 195 nm, 0,25 UA máximo a 210 nm, 0,07 UA máximo a 220nm, 0,005 UA máximo a 254nm
Color Incolora
Densidad 0.659g/cm³
Cantidad 4 L
Identificación Examen aprobado
Envase Vidrio sodocálcico ámbar
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3740 a 1.3780
Notas de grado de pureza Fase móvil de alta pureza para HPLC y/o disolvente de extracción para aplicaciones en GC
Residuos después de la evaporación 1 ppm máx.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99,9 % mínimo mediante GC
Presión de vapor 160mbar a 20 °C
Viscosidad 0,31 mPa/s a 20 °C
Número UN 1208
Agua 0,01% como máximo.
Punto de ebullición de 69 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Grado OPTIMA
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexanes
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, branched andlinear