Learn More
Hexanos, isómeros mezclados, grado HPLC, mayor que 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462427 4 x 1 L 1 litro
15442427 1 L 1 litro
15452427 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15462427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045652.M1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Hexanes, mixed isomers are used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanes
Punto de fusión -95°C
CAS 92112-69-1, 110-54-3, 96-14-0, 107-83-5, 96-37-7, 71-43-2
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.67
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación <-23°C (-9°F)
Punto de ignición 240°C (464°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3795
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Fórmula molecular C6H14
Presión de vapor 160 hPa (120mm Hg) at 20°C
Número MDL MFCD02179311
Punto de ebullición 65°C to 70°C
Información de solubilidad Miscible with ether,chloroform,alcohol,and acetone. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Grado HPLC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Hexane: 65.0%; 3-Methylpentane: 25.0%; 2-Methylpentane: 5.0%; Methylcyclopentane: 4.999%; Benzene: 0.001%