Learn More
Hexanos, isómeros mezclados, grado Ambiental, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Hexane mixed isomers is used in the laboratory to extract oil and grease contaminants from water and soil for analysis. As a non-polar solvent, it is used in chromatography. It plays an important role in the preparation of glues for shoes, leather products and roofing. It is also used for reactions that involve very strong bases such as the preparation of Grignard reagents. It is also involved in the preparation of organolithiums compounds namely butyl lithium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexanes |
| Punto de fusión | -95°C |
| Nombre de nota | Mixed isomers |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.67 g/mL |
| Cantidad | 1 L |
| Temperatura de inflamación | <−23°C (−9°F) |
| Forma física | Líquido |
| Índice de refracción | 1.3795 |
| Número UN | UN1208 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Hexanes, mixed isomers, Environmental Grade
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..
- MIXTURE LIST-Contain: n-Hexane, 3-Methylpentane, 2-Methylpentane, Methylcyclopentane