Learn More
Hexanos, certificados AR Para análisis, 95 % de N-hexano aprox. Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescription
C6H14, número CAS 92112-69-1, hexanos, dipropil, gettysolve-b, skellysolve b, esani, n-hexano, heksan, hexil hidruro, hexanos, hexano, 5 l, 69 °C, CHEBI:29021, incoloro, 86,18 g/mol, VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N, -95 °C, 9520, 86.178, recipiente metálico, líquido, 8058, CCCCCC, 2.97, 160 mbar a 20 °C
Specifications
Specifications
| Punto de fusión | -95 °C |
| Color | Incolora |
| Cantidad | 5 L |
| Envase | Recipiente de metal |
| Forma física | Líquido |
| Presión de vapor | 160mbar a 20 °C |
| Viscosidad | 0,31 mPaS a 20 °C |
| Punto de ebullición | de 69 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 86,18g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hexanes, approx. 95% n-hexane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.