Learn More
Hexanos (certificado ACS), Fisher Chemical™
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Hexanes |
| Punto de fusión | -95 °C |
| Color | Incolora |
| Cantidad | 4 L |
| Temperatura de inflamación | -6,7 °C (+20 °F) |
| Identificación | Superar pruebas |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Forma física | Líquido |
| Notas de grado de pureza | Productos con certificación de la ACS |
| Residuos después de la evaporación | 0,001 % máx. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hexanes (Certified ACS)
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Hexane
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?