Learn More
Hexanos, 99 %, para espectroscopía ACS, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10127333 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10127333 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10371201 500 mL Frasco de vidrio EcoSafPak™ 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10127333 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411550025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    170.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 15.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by a SFI certified supplier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanes
Punto de fusión -95.0°C
Nombre de nota Mixture of isomers, for spectroscopy
Absorbancia 0.01 max. at 280nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 250nm, 0.04 max. at 240nm, 0.1 max. at 230nm, 0.2 max. at 220nm, 0.3 max. at 210nm, 1 max. at 195nm
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Densidad 0.6590g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación −22°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3748 to 1.3810
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Gravedad específica 0.659
Ácido valorable 0.0003 meq/g max.
Fórmula molecular C6H14
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH3
Presión de vapor Vapor Pressure: 160mbar at 20°C
Número MDL MFCD00009520
Viscosidad 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 142
Índice Merck 14, 4694
Sinónimo Hex
Punto de ebullición 69.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Porcentaje de pureza 99%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexanes
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.