Learn More
Hexanos, 99 %, puros, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Unit Size:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10677201 1 L Frasco de vidrio EcoSafPak™ 1 LT
10267563 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10073443 10 L Bidón de metal 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Product Code. 10677201 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 411540010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.15€
    31.20€ / 1 litros
    Ahorro 0.95€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Hexanes
Punto de fusión -95.0°C
Nombre de nota Mixture of Isomers
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Color Incolora
Densidad 0.6590g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −22°C
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de vidrio EcoSafPak™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3748 to 1.3810
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Gravedad específica 0.659
Fórmula molecular C6H14
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH3
Presión de vapor Vapor Pressure: 160mbar at 20°C
Número MDL MFCD00009520
Viscosidad 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 142
Índice Merck 14, 4694
Sinónimo Hex
Punto de ebullición 69.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hexanes
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: hexane