Descripción
C6H14, número de CAS 110-54-3, hexanos, hidruro de hexil, hexano, skellysolve-b, esani, dipropil, n-hexano, gettysolve-b, hexanos, 2,5 l, 69 °C, CHEBI:29021, incoloro, 86,18 g/mol, VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N, -95 °C, 9520, 86.178, frasco de vidrio con recubrimiento de plástico, 8058, CCCCCC, 2,97
- Revisado para contaminantes fluorescentes y absorbentes de rayos UV para reducir las interferencias y permitir líneas base más suaves
- Eficacia probada en GC/MS
- También cumple las especificaciones ACS
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | -95 °C |
| Color | Incolora |
| Cantidad | 2.5 L |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Forma física | Líquido |
| Presión de vapor | 160mbar a 20 °C |
| Viscosidad | 0,31 mPaS a 20 °C |
| Punto de ebullición | de 69 °C |
| Peso molecular (g/mol) | 86.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 86,18g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hexanes, 95% n-Hexane
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Hexane