Learn More
Ácido hexanodioico-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adipic Acid-D8 |
| CAS | 52089-65-3 |
| Fórmula molecular | C6H2D8O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Hexanedioic-2,2,3,3,4,4,5,5-D8 Acid, Adipic-D8 Acid, Hexanedioic-D8 Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2/hD2 |
| SMILES | OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O)=O |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriohexanodioato de dideuterio |
| Peso molecular (g/mol) | 154.19 |