Learn More
Éster mono(4-hidroxibutílico) del ácido hexanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexanedioic Acid Mono(4-hydroxybutyl) Ester |
| CAS | 116789-12-9 |
| Fórmula molecular | C10 H18 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Hexanedioic Acid 1-(4-Hydroxybutyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O5/c11-7-3-4-8-15-10(14)6-2-1-5-9(12)13/h11H,1-8H2,(H,12,13) |
| SMILES | OCCCCOC(=O)CCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-(4-hidroxibutoxi)-6-oxohexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 218.247 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.115 |