Learn More
Éster mono-(2-carboxifenilo) del ácido hexanodioico, Mikromol
Código de producto. 30461690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
30461690 50 mg
1 options
Código de producto. 30461690 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0133.19
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster mono-(2-carboxifenilo) del ácido hexanodioico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanedioic Acid mono-(2-Carboxyphenyl) Ester
CAS 863985-44-8
Nombres de analitos o componentes Hexanedioic Acid mono-(2-Carboxyphenyl) Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H14 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Hexanedioic acid 1-(2-carboxyphenyl) ester, Hexanedioic acid, mono(2-carboxyphenyl) ester (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14O6/c14-11(15)7-3-4-8-12(16)19-10-6-2-1-5-9(10)13(17)18/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2,(H,14,15)(H,17,18)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)CCCCC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(5-carboxipentanoiloxi)benzoico
Peso molecular (g/mol) 266.25
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.079 g/mol