Learn More
Éster bis-(2-carboxifenilo) del ácido hexanodioico, Mikromol™
Descripción
Éster de bis-(2-carboxifenilo) del ácido hexanodioico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexanedioic Acid bis-(2-Carboxyphenyl) Ester |
| CAS | 69638-07-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Hexanedioic Acid bis-(2-Carboxyphenyl) Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H18 O8 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Hexanedioic acid 1,6-bis(2-carboxyphenyl) ester, Hexanedioic acid, bis(2-carboxyphenyl) ester (9CI), Adipoyl disalicylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18O8/c21-17(27-15-9-3-1-7-13(15)19(23)24)11-5-6-12-18(22)28-16-10-4-2-8-14(16)20(25)26/h1-4,7-10H,5-6,11-12H2,(H,23,24)(H,25,26) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1OC(=O)CCCCC(=O)Oc2ccccc2C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[6-(2-carboxifenoxi)-6-oxohexanoil]oxibenzoico |
| Mostrar más |