Learn More
Ácido hexanodioico-1-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexanedioic Acid-1-13C |
| CAS | 2708283-72-9 |
| Fórmula molecular | 13C C5 H10 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Hexanedioic-1-13C acid, Adipic-1-13C acid, Hexanedioic acid-1-13C, Hexanedioic acid-13C, Adipic Acid-13C1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1 |
| SMILES | O[13C](=O)CCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (613C)hexanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 147.1339 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0613 |