Learn More
Ácido hexanodioico-1-13C, CDN
Código de producto. 30319159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30319159 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30319159 Proveedor CDN N.º de proveedor CDNC50401G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanedioic Acid-1-13 C
CAS 2708283-72-9
Fórmula molecular 13 C C5 H10 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Hexanedioic-1-13 C acid, Adipic-1-13 C acid, Hexanedioic acid-1-13 C, Hexanedioic acid-13 C, Adipic Acid-13C1
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
SMILES O[13 C](=O)CCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido (613 C)hexanodioico
Peso molecular (g/mol) 147.1339
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0613 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % 13 C, min 98% Chemical Purity