Learn More
Ácido hexanodioico-3,3,4,4-d4, CDN
Código de producto. 30319984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30319984 0.5 g 0.50 g
30319885 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30319984 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND32690.5G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adipic Acid-d4
CAS 121311-78-2
Fórmula molecular C6 D4 H6 O4
Cantidad 0.5 g
Sinónimo Hexanedioic-3,3,4,4-d4 acid (9 CI), Hexanedioic acid-3,3,4,4-D4, Hexanedioic acid-d4, Adipic Acid-d4
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2
SMILES [2 H]C([2 H])(CC(=O)O)C([2 H])([2 H])CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3,3,4,4-tetradeuteriohexanodioico
Peso molecular (g/mol) 150.166
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.083 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity