Learn More
Riedel-de Haën Hexano CHROMASOLV™
Código de producto. 15905510
Change view
Click to view available options
Cantidad:
7 L
18 L
Tamaño de la unidad:
18 litros
7 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15905510 7 L 7 litros
15995660 18 L 18 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15905510 Proveedor Riedel-de Haën N.º de proveedor 348597L
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Hexano CHROMASOLV™ para HPLC y síntesis orgánica, ≥ 97,0% (GC).
  • Para HPLC y síntesis orgánica.
  • Disolventes multiusos de alta pureza.
  • Alta consistencia de lote a lote.
CAS 110-54-3
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD02179311
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-Hexane
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexane
pH Not applicable
Punto de fusión -95°C
Color Incolora
% máx. CAS 100.00%
Densidad 0.660 to 0.668 g/cm3 (20°C)
Cantidad 7 L
Temperatura de inflamación 7.4 %(V)
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos CHROMASOLV
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH3
Presión de vapor 160 hPa (20°C)
Viscosidad 0.31 mPa.s (20°C)
Número UN UN1208
Beilstein 1730733
Concentración 100.00%
Punto de ebullición 66°C to 69°C (1.013 hPa)
Porcentaje de pureza ≥97.00%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.