Learn More
Diclorhidrato de hexano-1,6-diamina, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de hexano-1,6-diamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,6-Diaminohexane Dihydrochloride |
| CAS | 6055-52-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,6-Diaminohexane Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6H18Cl2N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,6-Diamino-n-hexane, 1,6-Hexylenediamine Dihydrochloride, 80HMD, Advancure Dihydrochloride, HMDA, Hexamethylenediamine Dihydrochloride, Hexylenediamine Dihydrochloride, Hi Perm, RT Advancure HD Dihydrochloride, alpha,ω-Hexanediamine Dihydrochloride, 1,6-Hexanediamine, hydrochloride (1:2), 1,6-Hexanediamine, hydrochloride (1:2) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H16N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NCCCCCCN |
| Nombre IUPAC | hexano-1,6-diamina;diclorhidrato |
| Mostrar más |