Learn More
Dihidróxido de hexano-1,6-bis(tri-n-butilamonio), solución acuosa al 20 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398878 250 mL 250 ml
11378878 50 mL 50 ml
11388878 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041725.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69762-88-5 | C30H68N2O2 | 488.886 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69762-88-5
Fórmula molecular C30H68N2O2
Peso molecular (g/mol) 488.886
Número MDL MFCD00216633
Clave InChI ALYGOOWRCDZDTJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo tributyl-6-tributylazaniumyl hexyl azanium,dihydroxide, n1,n1,n1,n6,n6,n6-hexabutylhexane-1,6-diaminium hydroxide, tributyl 6-tributylammonio hexyl azanium dihydroxide, n,n,n,n,n,n-hexabutylhexamethylenediammonium dihydroxide solution, hexane-1,6-bis tributylammonium dihydroxide w/w aqueous solution, n,n inverted exclamation marka-hexamethylenebis tributylammonium hydroxide, n∼1∼,n∼1∼,n∼1∼,n∼6∼,n∼6∼,n∼6∼-hexabutylhexane-1,6-bis aminium dihydroxide, n,n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-hexabutylhexamethylenediammonium dihydroxide solution
PubChem CID 15376281
Nombre IUPAC tributil-[6-(tributilazanioil)hexil]azanio; dihidróxido
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[OH-].[OH-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium) dihydroxide
Cantidad 250 mL
Número UN UN3267
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.87
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 20%
Forma física Líquida