Learn More
Hexanamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485680 5 g 5 g
11475680 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485680 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25929.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 628-02-4 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-02-4
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.176
Número MDL MFCD00008046
Clave InChI ALBYIUDWACNRRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo capronamide, hexamide, hexylamide, n-caproamide, caproamide, n-hexanamide, hexamide van, hexanoamide, n-capronamide, n-caproic amide
PubChem CID 12332
Nombre IUPAC hexanamida
SMILES CCCCCC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanamide
Punto de fusión 100°C to 102°C
Fórmula lineal CH3(CH2)4CONH2
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 99%