Learn More
Hexanamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475680 1 g 1 g
11485680 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475680 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25929.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 628-02-4 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-02-4
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.176
Número MDL MFCD00008046
Clave InChI ALBYIUDWACNRRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo capronamide, hexamide, hexylamide, n-caproamide, caproamide, n-hexanamide, hexamide van, hexanoamide, n-capronamide, n-caproic amide
PubChem CID 12332
Nombre IUPAC hexanamida
SMILES CCCCCC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanamide
Punto de fusión 100°C to 102°C
Fórmula lineal CH3(CH2)4CONH2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 99%