Learn More
Hexanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Caproic aldehyde |
| CAS | 66-25-1 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Hexanal, Caproaldehyde, Caproic aldehyde, Capronaldehyde, Hexaldehyde, Hexanaldehyde, Hexylaldehyde, NSC 2596, n-Caproaldehyde, n-Capronaldehyde, n-Hexanal, n-Hexylaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCC=O |
| Nombre IUPAC | Hexanal |
| Peso molecular (g/mol) | 100.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0888 |