Learn More
Hexanal-DNPH 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310799 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310799 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011019ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone
CAS 1527-97-5
Nombres de analitos o componentes Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H16 N4 O4
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Hexanal, 2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazone, Hexanal, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), NSC 405261, Hexanal-DNPH, Hexaldehyde-DNPH
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N4O4/c1-2-3-4-5-8-13-14-11-7-6-10(15(17)18)9-12(11)16(19)20/h6-9,14H,2-5H2,1H3/b13-8+
SMILES CCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N-[(E)-hexilidenoamino]-2,4-dinitroanilina
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 280.28
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1172 g/mol