Learn More
Hexanal-2,4-dinitrofenilhidrazona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone |
| CAS | 1527-97-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C12 H16 N4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Hexanal, 2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazone, Hexanal, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), NSC 405261, Hexanal-DNPH, Hexaldehyde-DNPH |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N4O4/c1-2-3-4-5-8-13-14-11-7-6-10(15(17)18)9-12(11)16(19)20/h6-9,14H,2-5H2,1H3/b13-8+ |
| SMILES | CCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-[(E)-hexilidenoamino]-2,4-dinitroanilina |
| Mostrar más |