Learn More
Hexanal 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316956 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316956 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14195000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caproic aldehyde
CAS 66-25-1
Nombres de analitos o componentes Caproic aldehyde
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C6 H12 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3
SMILES CCCCCC=O
Nombre IUPAC Hexanal
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 100.16
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0888 g/mol