Learn More
Hexan-2-ol, TRC
Código de producto. 30404672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30404672 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30404672 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2525352.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hexanol
CAS 626-93-7
Fórmula molecular C6 H14 O
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Hexan-2-ol, 2-Hexanol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
SMILES CCCCC(C)O
Nombre IUPAC hexan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 102.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.1045